Isobutylpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Propionic acid Isobutyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W221201-1KG-K W221201-4KG-K
SIALW221201-1KG-KEA 156 EUR
SIALW221201-1KG-K SIALW221201-4KG-K
Isobutylpropionat, Sigma-Aldrich®
Isobutylpropionat
Formel: C₇H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009307
CAS-Nummer: 540-42-1
EINECS: 208-746-0
UN: 1914
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR