(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W224707-100G-K W224707-1KG-K
SIALW224707-100G-KEA 111 EUR
SIALW224707-100G-K SIALW224707-1KG-K
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O
MDL: MFCD00869995
CAS-Nummer: 99-48-9
EINECS: 202-757-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR