(S)-(+)-Carvon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(+)-Carvon, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W224928-100G-K W224928-1KG-K W224928-5KG-K
SIALW224928-100G-KEA 91.6 EUR
SIALW224928-100G-K SIALW224928-1KG-K SIALW224928-5KG-K
(S)-(+)-Carvon, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Carvon
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 230
Dichte: 0.9584 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00062997
CAS-Nummer: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2