Zimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W228818-10KG-K W228818-1KG-K W228818-25KG-K
SIALW228818-10KG-KEA 583 EUR
SIALW228818-10KG-K SIALW228818-1KG-K SIALW228818-25KG-K
Zimtsäure, Sigma-Aldrich®
Zimtsäure
Formel: C₉H₈O₂
MDL: MFCD00004369
CAS-Nummer: 140-10-3
EINECS: 205-398-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR