Citraldimethylacetal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W230502-100G-K
W230502-1KG-K
W230502-4KG-K
SIALW230502-100G-KEA
88.2
EUR
SIALW230502-100G-K
SIALW230502-1KG-K
SIALW230502-4KG-K
Citraldimethylacetal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Citraldimethylacetal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₂H₂₂O₂ |
MDL:
MFCD00008909 CAS-Nummer: 7549-37-3 EINECS: 231-434-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...