Citraldimethylacetal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W230502-100G-K W230502-1KG-K W230502-4KG-K
SIALW230502-100G-KEA 88.2 EUR
SIALW230502-100G-K SIALW230502-1KG-K SIALW230502-4KG-K
Citraldimethylacetal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Citraldimethylacetal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₂H₂₂O₂
MDL: MFCD00008909
CAS-Nummer: 7549-37-3
EINECS: 231-434-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR