p-Kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W233706-10KG-K W233706-1KG-K W233706-25KG-K W233706-5KG-K
SIALW233706-10KG-KEA 658 EUR
SIALW233706-10KG-K SIALW233706-1KG-K SIALW233706-25KG-K SIALW233706-5KG-K
p-Kresol, Sigma-Aldrich®
p-Kresol
Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 201,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002376
CAS-Nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604