1-Decanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Decylalkohol, Decylalkohol, Caprinalkohol, 1-Hydroxydecan, Nonylcarbinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W236500-1KG-K W236500-20KG-K W236500-8KG-K
SIALW236500-1KG-KEA 80.6 EUR
SIALW236500-1KG-K SIALW236500-20KG-K SIALW236500-8KG-K
1-Decanol, Sigma-Aldrich®
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Molecular Weight: 158.28 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 7
Dichte: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004747
CAS-Nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02875

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR