Dimethylsuccinat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Bernsteinsäuredimethylester, 1,4-Butandisäuredimethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W239607-10KG-K W239607-1KG-K W239607-25KG-K
SIALW239607-10KG-KEA 542 EUR
SIALW239607-10KG-K SIALW239607-1KG-K SIALW239607-25KG-K
Dimethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Dimethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146.14 g/mol
Siedepunkt: 200
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1.117 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008466
CAS-Nummer: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR