1,3-Diphenylaceton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Diphenyl-2-propanon

W239704-5KG-K
SIALW239704-5KG-KEA 3110 EUR
SIALW239704-5KG-K
1,3-Diphenylaceton, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylaceton
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Molecular Weight: 210.28 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1.195 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004795
CAS-Nummer: 102-04-5
EINECS: 203-000-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR