(±)-γ-Dodecalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-γ-Dodekalacton, (±)-Dodecan-4-olid, (±)-4-Hydroxydodecansäurelacton, (±)-Dihydro-5-octylfuran-2(3H)-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W240001-100G-K
W240001-1KG-K
W240001-5KG-K
SIALW240001-100G-KEA
89.8
EUR
SIALW240001-100G-K
SIALW240001-1KG-K
SIALW240001-5KG-K
(±)-γ-Dodecalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Dodecalacton
Formel:
C₁₂H₂₂O₂ Molecular Weight: 198.31 g/mol |
MDL:
MFCD00036499 CAS-Nummer: 2305-05-7 EINECS: 218-971-6 |