(±)-δ-Dodecalacton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

W240109-10KG-K W240109-1KG-K W240109-5KG-K
SIALW240109-10KG-KEA 977 EUR
SIALW240109-10KG-K SIALW240109-1KG-K SIALW240109-5KG-K
(±)-δ-Dodecalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Dodecalacton
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Siedepunkt: 126…128 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,9585 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006651
CAS-Nummer: 713-95-1
EINECS: 211-932-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR