Ethyldecanoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W243205-1KG-K W243205-20KG-K W243205-4KG-K W243205-9KG-K
SIALW243205-1KG-KEA 118 EUR
SIALW243205-1KG-K SIALW243205-20KG-K SIALW243205-4KG-K SIALW243205-9KG-K
Ethyldecanoat, Sigma-Aldrich®
Ethyldecanoat
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009581
CAS-Nummer: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR