Ethyldecanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W243213-100G-K W243213-1KG-K W243213-4KG-K
SIALW243213-100G-KEA 78.8 EUR
SIALW243213-100G-K SIALW243213-1KG-K SIALW243213-4KG-K
Ethyldecanoat, Sigma-Aldrich®
Ethyldecanoat
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009581
CAS-Nummer: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811