Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W244406-1KG-K
W244406-5KG-K
SIALW244406-1KG-KEA
87.8
EUR
SIALW244406-1KG-K
SIALW244406-5KG-K
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD00022338 CAS-Nummer: 77-83-8 EINECS: 201-061-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...