Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W245402-1KG W245402-5KG
SIALW245402-1KGEA 139 EUR
SIALW245402-1KG SIALW245402-5KG
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MDL: MFCD00005123
CAS-Nummer: 121-39-1
EINECS: 204-467-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR