Ethylvalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pentansäureethylester, Ethylpentanoat, Valeriansäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W246204-1KG-K
W246204-20KG-K
W246204-9KG-K
SIALW246204-1KG-KEA
103
EUR
SIALW246204-1KG-K
SIALW246204-20KG-K
SIALW246204-9KG-K
Ethylvalerat, Sigma-Aldrich®
Ethylvalerat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130.19 g/mol Siedepunkt: 145 Schmelzpunkt: –91 °C Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 35 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009479 CAS-Nummer: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 12,10042 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...