2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W248924-10KG-K
W248924-1KG-K
W248924-5KG-K
SIALW248924-10KG-KEA
602
EUR
SIALW248924-10KG-K
SIALW248924-1KG-K
SIALW248924-5KG-K
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Formel:
C₅H₄O₂ Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003229 CAS-Nummer: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,04325 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...