Geraniol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W250708-1KG-K W250708-20KG-K W250708-9KG-K
SIALW250708-1KG-KEA 89.8 EUR
SIALW250708-1KG-K SIALW250708-20KG-K SIALW250708-9KG-K
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL: MFCD00002917
CAS-Nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1