Geraniol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W250716-1KG-K W250716-4KG-K W250716-9KG-K
SIALW250716-1KG-KEA 199 EUR
SIALW250716-1KG-K SIALW250716-4KG-K SIALW250716-9KG-K
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL: MFCD00002917
CAS-Nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1