Geranylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W250902-10KG-K
SIALW250902-10KG-KEA 545 EUR
SIALW250902-10KG-K
Geranylacetat, Sigma-Aldrich®
Geranylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
MDL: MFCD00015037
CAS-Nummer: 105-87-3
EINECS: 203-341-5