Geranylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W250910-100G-K
W250910-1KG-K
W250910-5KG-K
SIALW250910-100G-KEA
90
EUR
SIALW250910-100G-K
SIALW250910-1KG-K
SIALW250910-5KG-K
Geranylacetat, Sigma-Aldrich®
Geranylacetat
Formel:
C₁₂H₂₀O₂ |
MDL:
MFCD00015037 CAS-Nummer: 105-87-3 EINECS: 203-341-5 |