(±)-γ-Hexalacton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-4-Hydroxyhexansäurelacton, (±)-Hexan-4-olid, (±)-Hexansäure-γ-lacton, (±)-Capronsäure-γ-lacton, (±)-γ-Caprolacton

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

W255602-1KG-K
SIALW255602-1KG-KEA 296 EUR
SIALW255602-1KG-K
(±)-γ-Hexalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Hexalacton
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005401
CAS-Nummer: 695-06-7
EINECS: 211-778-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR