2,3-Hexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methylpropylglyoxal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W255807-1KG-K
W255807-250G-K
W255807-5KG-K
SIALW255807-1KG-KEA
615
EUR
SIALW255807-1KG-K
SIALW255807-250G-K
SIALW255807-5KG-K
2,3-Hexandion, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexandion
Formel:
C₆H₁₀O₂ Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009398 CAS-Nummer: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...