1-Hexanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Pentylcarbinol, 1-Hexylalkohol, 1-Hydroxyhexan

MQ300

W256714-100G-K W256714-1KG-K W256714-4KG-K
SIALW256714-100G-KEA 146 EUR
SIALW256714-100G-K SIALW256714-1KG-K SIALW256714-4KG-K
1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Molecular Weight: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 156
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002982
CAS-Nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR