Indol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1H-Indol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W259306-100G-K W259306-10KG-K W259306-1KG-K W259306-25KG-K
SIALW259306-100G-KEA 82.8 EUR
SIALW259306-100G-K SIALW259306-10KG-K SIALW259306-1KG-K SIALW259306-25KG-K
Indol, Sigma-Aldrich®
Indol
Formel: C₈H₇N
Siedepunkt: 254…255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00005607
CAS-Nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR