(R)-(-)-Linalool, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W263516-1KG-K W263516-4KG-K W263516-9KG-K
SIALW263516-1KG-KEA 156 EUR
SIALW263516-1KG-K SIALW263516-4KG-K SIALW263516-9KG-K
(R)-(-)-Linalool, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Linalool
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL: MFCD00135469
CAS-Nummer: 126-91-0
EINECS: 204-811-2