L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
L(-)-Menthylalkoholol, (1R)-(-)-Menthol, Levomenthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W266590-1KG-K
W266590-25KG-K
W266590-4KG-K
SIALW266590-1KG-KEA
137
EUR
SIALW266590-1KG-K
SIALW266590-25KG-K
SIALW266590-4KG-K
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Menthol
Formel:
C₁₀H₂₀O Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 41…44 °C Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062979 CAS-Nummer: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9 Merck Index: 13,05861 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...