Methylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Essigsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W267619-1KG-K
SIALW267619-1KG-KEA 269 EUR
SIALW267619-1KG-K
Methylacetat, Sigma-Aldrich®
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 56.9
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR