Benzoesäuremethylester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Methyl benzoate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W268313-100G-K W268313-1KG-K
SIALW268313-100G-KEA 155 EUR
SIALW268313-100G-K SIALW268313-1KG-K
Benzoesäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Benzoesäuremethylester
Formel: C₆H₅COOCH₃
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 199,6
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1.0888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008421
CAS-Nummer: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR