Isovaleraldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methylbutyraldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W269212-100G-K W269212-1KG-K
SIALW269212-100G-KEA 218 EUR
SIALW269212-100G-K SIALW269212-1KG-K
Isovaleraldehyd, Sigma-Aldrich®
Isovaleraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 90
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 0
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007014
CAS-Nummer: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05250

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR