4-Methyl-1-phenyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methyl-1-phenylpentan-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W274003-100G-K
SIALW274003-100G-KEA
636
EUR
SIALW274003-100G-K
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanon
Formel:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH₂CH(CH₃)₂ Molecular Weight: 176,26 g/mol |
MDL:
MFCD00015639 CAS-Nummer: 5349-62-2 EINECS: 226-316-0 |