Ölsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: cis-9-Octadecensäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W281506-10KG-K W281506-1KG-K W281506-20KG-K W281506-4KG-K
SIALW281506-10KG-KEA 339 EUR
SIALW281506-10KG-K SIALW281506-1KG-K SIALW281506-20KG-K SIALW281506-4KG-K
Ölsäure, Sigma-Aldrich®
Ölsäure
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molecular Weight: 282.47 g/mol
Siedepunkt: 286
Schmelzpunkt: 16,7
Dichte: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR