Pfefferminzöl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W284823-1KG-K W284823-4KG-K
SIALW284823-1KG-KEA 231 EUR
SIALW284823-1KG-K SIALW284823-4KG-K
Pfefferminzöl, Sigma-Aldrich®
Peppermint oil
MDL: MFCD00147870
CAS-Nummer: 8006-90-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR