3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W288500-10KG
W288500-1KG
W288500-5KG
SIALW288500-10KGEA
784
EUR
SIALW288500-10KG
SIALW288500-1KG
SIALW288500-5KG
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propanol
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH Siedepunkt: 455 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002950 CAS-Nummer: 122-97-4 EINECS: 204-587-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...