Polysorbat 20, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W291501-10KG W291501-1KG W291501-25KG
SIALW291501-10KGEA 268 EUR
SIALW291501-10KG SIALW291501-1KG SIALW291501-25KG
Polysorbat 20, Sigma-Aldrich®
Polysorbat 20
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3