Propylpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

W295809-1KG-K W295809-4KG-K W295809-9KG-K
SIALW295809-1KG-KEA 95 EUR
SIALW295809-1KG-K SIALW295809-4KG-K SIALW295809-9KG-K
Propylpropionat, Sigma-Aldrich®
Propylpropionat
Formel: C₆H₁₂O₂
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009373
CAS-Nummer: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR