Propylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W295809-1KG-K
W295809-4KG-K
W295809-9KG-K
SIALW295809-1KG-KEA
95
EUR
SIALW295809-1KG-K
SIALW295809-4KG-K
SIALW295809-9KG-K
Propylpropionat, Sigma-Aldrich®
Propylpropionat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009373 CAS-Nummer: 106-36-5 EINECS: 203-389-7 UN: 3272 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...