(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W304522-10KG-K
W304522-1KG-K
W304522-5KG-K
SIALW304522-10KG-KEA
930
EUR
SIALW304522-10KG-K
SIALW304522-1KG-K
SIALW304522-5KG-K
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Terpineol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154.25 g/mol |
MDL:
MFCD00001557 CAS-Nummer: 98-55-5 EINECS: 202-680-6 |