2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

W313203-100G-K W313203-1KG-K W313203-500G-K
SIALW313203-100G-KEA 720 EUR
SIALW313203-100G-K SIALW313203-1KG-K SIALW313203-500G-K
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Formel: C₉H₁₄N₂O
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006128
CAS-Nummer: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR