5-Methylthiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W320900-100G-K
W320900-1KG-K
SIALW320900-100G-KEA
253
EUR
SIALW320900-100G-K
SIALW320900-1KG-K
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₆H₆OS |
MDL:
MFCD00005434 CAS-Nummer: 13679-70-4 EINECS: 237-178-6 |