Benzothiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W325600-10KG W325600-1KG W325600-25KG
SIALW325600-10KGEA 1830 EUR
SIALW325600-10KG SIALW325600-1KG SIALW325600-25KG
Benzothiazol, Sigma-Aldrich®
Benzothiazole
Formel: C₇H₅NS
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,246 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005775
CAS-Nummer: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR