L(+)-Cystein, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, H-Cys-OH, (R)-(+)-Cystein

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W326305-100G W326305-1KG W326305-5KG
SIALW326305-100GEA 83.7 EUR
SIALW326305-100G SIALW326305-1KG SIALW326305-5KG
L(+)-Cystein, Sigma-Aldrich®
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR