4,5-Dimethylthiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W327409-100G W327409-1KG
SIALW327409-100GEA 306 EUR
SIALW327409-100G SIALW327409-1KG
4,5-Dimethylthiazol, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Siedepunkt: 149…153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005336
CAS-Nummer: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR