3-(Methylthio)propylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Methylthio)propylisothiocyanate
MQ300
W331201-100G-K
W331201-1KG-K
W331201-25G-K
SIALW331201-100G-KEA
180
EUR
SIALW331201-100G-K
SIALW331201-1KG-K
SIALW331201-25G-K
3-(Methylthio)propylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)propylisothiocyanat
Formel:
C₅H₉NS₂ Molecular Weight: 147.27 g/mol |
MDL:
MFCD00209521 CAS-Nummer: 505-79-3 EINECS: 208-020-3 |