Furfurylpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Propionsäurefurfurylester, 2-Furanylpropionat, Propionsäure(2-furanyl)ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W334618-1KG-K W334618-5KG-K
SIALW334618-1KG-KEA 359 EUR
SIALW334618-1KG-K SIALW334618-5KG-K
Furfurylpropionat, Sigma-Aldrich®
Furfurylpropionat
Formel: C₈H₁₀O₃
MDL: MFCD00040262
CAS-Nummer: 623-19-8
EINECS: 210-776-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR