3-(Methylsulfanyl)butanal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Methylthio)butyraldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W337404-100G-K
W337404-1KG-K
W337404-250G-K
SIALW337404-100G-KEA
276
EUR
SIALW337404-100G-K
SIALW337404-1KG-K
SIALW337404-250G-K
3-(Methylsulfanyl)butanal, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)butanal
Formel:
C₅H₁₀OS Molecular Weight: 118.2 g/mol |
MDL:
MFCD00036622 CAS-Nummer: 16630-52-7 EINECS: 240-678-7 |