Pyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1H-Pyrrol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W338605-100G
W338605-1KG
W338605-5KG
SIALW338605-100GEA
70.6
EUR
SIALW338605-100G
SIALW338605-1KG
SIALW338605-5KG
Pyrrol, Sigma-Aldrich®
Pyrrol
Formel:
C₄H₅N Siedepunkt: 130…131 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 39 °C |
MDL:
MFCD00005216 CAS-Nummer: 109-97-7 EINECS: 203-724-7 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 12,08198 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...