2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
MQ300
W343307-100G-K
W343307-1KG-K
SIALW343307-100G-KEA
707
EUR
SIALW343307-100G-K
SIALW343307-1KG-K
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin
Formel:
C₉H₁₄N₂O Molecular Weight: 166.2203 g/mol |
MDL:
MFCD00006136 CAS-Nummer: 24168-70-5 EINECS: 246-050-9 |