Ethylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W348600-10KG-K
W348600-1KG-K
W348600-20KG-K
SIALW348600-10KG-KEA
1570
EUR
SIALW348600-10KG-K
SIALW348600-1KG-K
SIALW348600-20KG-K
Ethylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Ethylcrotonat
Formel:
C₆H₁₀O₂ Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 2 °C |
MDL:
MFCD00009289 CAS-Nummer: 623-70-1 EINECS: 210-808-7 UN: 1862 ADR: 3,II Merck Index: 13,02625 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...